Få mere at vide
Ansell™ ActivArmr™ 43-216 (eks. ActivArmr™ Arbejdsvagt™ )
Artikelnummer. 15826942 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
9
10
Pakningsstørrelse:
6 par
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
15826942 10 6 par
15816942 9 6 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15826942 Leverandør Ansell™ Leverandørnr. 43216110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    914.30 DKK
    577.27 DKK / 6 par
    Spare 337.03 DKK
    36% Slukket
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Holdbar og behagelig handske til svejseapplikationer
ActivArmr™ 43-216 er en kraftig specialhandske, der tilbyder høje niveauer af smeltet stænkmodstand. Ideel til mange forskellige applikationer, der kræver termisk beskyttelse, giver den også overlegen holdbarhed og god beskyttelse mod snit, punkteringer og slid.
  • Varmebeskyttelse til en bred vifte af applikationer
    ActivArmr™ 43-216 handske er certificeret som en Kategori III handske til beskyttelse mod høje temperaturer og er klassificeret med EN 407 ydeevneniveauer 413X4X. Dette gør handsken velegnet til en lang række anvendelser, der kræver varmebestandighed, herunder svejsning, betjening af maskiner og arbejde i miljøer med risiko for varme eller smeltet stænk.
  • Komfort
    Med en blød indvendig jersey-håndfladeforing og en bomuldsdenimmanchet, ActivArmr™ 43-216 er behagelig at have på.
  • Fremragende holdbarhed og mekanisk beskyttelse
    Denne kraftige handske er lavet af slidstærkt læder og er designet med håndfladeforstærkning for øget slidstyrke.
    Syninger er lavet i Kevlar™ og er forstærket med stykker okselæder.
    Denne konstruktion giver overlegen mekanisk beskyttelse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale bagpå Læder (1,2 delt okselæder A/B kvalitet)
Certificeringer/compliance EN407/413X4X, EN388:2016/3243B
Kloreret Nej
Klassifikation Kategori III
Konstruktion Klip og syet
Manchet materiale Læder (1,2 delt okselæder A/B kvalitet)
Klip stil Newton
Oversigt Holdbar og behagelig handske til svejseapplikationer
Accelerator gratis Ja
Applikationer Industri
Belægningsmateriale Ubelagt
Farve Gul
Bedømmelse af skæremodstand Niveau B
Engangs Genanvendelig
Grad Industriel kvalitet
Hånd Bestemt
Latex fri Ja
Materiale Bomuld, Koskind læder
Pulveriseret Pulverfri
Produkttype Mekaniske beskyttelseshandsker (heavy duty)
Størrelse 10
Sterilitet Ikke steril
Temperatur (engelsk) Max. EN407 = 413341
Temperatur (metrisk) Maks EN407 = 413341
Tykkelse (metrisk) 3 mm
Finger stil Fuldfinger
Til brug med (applikation) Mekanisk beskyttelse
Køn Unisex
Handske manchet farve Gul
Handske manchet stil Handske
Greb design Glat
Hem farve Gul
Liner materiale Jersey polyester, denim
Foring Foret
Model- 43-216
Emballagetype Polybag/papkasse
Punkteringsvurdering Niveau 3
Mængde 6 par/pose, 36 par/karton
Serie ActivArmr™ serie
Tear Rating 4
Tommelfinger stil Forstærket
Dimensioner (L x B) 405 x 140 mm
Længde (engelsk) 405 mm
Bredde (metrisk) 140 mm
Vægt (metrisk) 215 g