Få mere at vide
Acrolein diethyl acetal, 96%
Artikelnummer. 11456586
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11456586 50 g 50g
11446586 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11456586 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24821.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3054-95-3 | C7H14O2 | 130.187 g/mol
Acrolein diethylacetal er et reagens, der anvendes til syntese af en række forskellige forbindelser, herunder kanelmaldehyder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Acrolein diethylacetal er et reagens, der anvendes til syntese af en række forskellige forbindelser, herunder kanelaldehyder
.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt, tørt sted i tæt lukket beholder. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3054-95-3
Molekylær formel C7H14O2
Molekylvægt (g/mol) 130.187
MDL nummer MFCD00009239
InChI nøgle MCIPQLOKVXSHTD-UHFFFAOYSA-N
Synonym acrolein diethyl acetal, acrolein diethylacetal, acrolein acetal, 3,3-diethoxy-1-propene, 1-propene, 3,3-diethoxy, propenal diethyl acetal, 3,3-diethoxypropene, 1,1-diethoxy-2-propene, acrolein, diethyl acetal, acrylaldehyde diethyl acetal
PubChem CID 62477
IUPAC navn 3,3-diethoxyprop-1-en
SMIL CCOC(C=C)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acrolein diethyl acetal
Tæthed 0.852
Kogepunkt 124°C to 125°C
Flammepunkt 13°C (55°F)
Brydningsindeks 1.401
Mængde 50 g
FN nummer UN2374
Beilstein 1701567
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 130.19
Procent renhed 96%