Få mere at vide
Acrolein diethylacetal, 94%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10185193 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10185193 25 g Glasflaske 25g
10607124 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10185193 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 102770250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3054-95-3 | C7H14O2 | 130.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3054-95-3
Molekylær formel C7H14O2
Molekylvægt (g/mol) 130.19
MDL nummer MFCD00009239
InChI nøgle MCIPQLOKVXSHTD-UHFFFAOYSA-N
Synonym acrolein diethyl acetal, acrolein diethylacetal, acrolein acetal, 3,3-diethoxy-1-propene, 1-propene, 3,3-diethoxy, propenal diethyl acetal, 3,3-diethoxypropene, 1,1-diethoxy-2-propene, acrolein, diethyl acetal, acrylaldehyde diethyl acetal
PubChem CID 62477
IUPAC navn 3,3-diethoxyprop-1-en
SMIL CCOC(C=C)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acrolein diethyl acetal
CAS min % 92.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs
Tæthed 0.8500g/mL
Kogepunkt 120.0°C to 125.0°C
Flammepunkt 15°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 92% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2C=CHCH(OC2H5)2
Brydningsindeks 1.3970 to 1.4030
Mængde 25 g
Beilstein 01, 727
Fieser 09,158
Specifik vægtfylde 0.85
Opløselighedsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: miscible in ethanol,diethyl ether
Formel vægt 130.19
Procent renhed 94%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acrolein diethyl acetal
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.