Få mere at vide
Acridine-d9, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acridine (D9) |
| Mængde | 4 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H9N/c1-3-7-12-10(5-1)9-11-6-2-4-8-13(11)14-12/h1-9H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D |
| Formel vægt | 188.13 |