CAS RN 34749-75-2
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Acridine-d9, TRC
CAS: 34749-75-2 Molekylær formel: C13 D9 N Molekylvægt (g/mol): 188.27 Synonym: Acridine D9,Perdeuterated acridine,Acridine-d9 IUPAC navn: 1,2,3,4,5,6,7,8,9-nonadeuterioacridine SMIL: [2H]c1c([2H])c([2H])c2c([2H])c3c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c3nc2c1[2H]