Få mere at vide
Aconine, MedChemExpress
Beskrivelse
Aconine inhibits receptor activator of nuclear factor (NF)-κB ligand (RANKL)-induced NF-κB activation.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aconine |
| CAS | 509-20-6 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C25H41NO9 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | Jesaconine |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (200.16 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O[C@@H]1C[C@H](OC)[C@@]23[C@]([H])(C4)[C@]5([H])[C@@H](O)[C@@]4(O)[C@@H](OC)[C@H](O)[C@]5(O)[C@H]6[C@H](OC)[C@@]([H])2[C@]1(COC)CN(CC)[C@H]63 |
| Molekylvægt (g/mol) | 499.59 |
| Vis mere |