missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Aclidinium Bromide, MedChemExpress

Artikelnummer. p-200097625
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16476396 100 mg
16475968 10 mg
16442117 50 mg
16418597 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16476396 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY14144

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Aclidinium Bromide (LAS 34273; LAS-W 330) is a long-acting, inhaled muscarinic antagonist. Aclidinium Bromide has the potential for chronic obstructive pulmonary disease (COPD) research.

Aclidinium Bromide (LAS 34273

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Aclidinium Bromide
CAS 320345-99-1
Farve Pink
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C26H30BrNO4S2
Mængde 100 mg
Synonym LAS 34273 LAS-W 330
Opløselighedsinformation DMSO : 33.33 mg/mL (59.04 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(O[C@H]1C[N+]2(CCCOC3=CC=CC=C3)CCC1CC2)C(C4=CC=CS4)(O)C5=CC=CS5.[Br-]
Molekylvægt (g/mol) 564.55
Formel vægt 564.55
Procent renhed 98.03%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.