Få mere at vide
Acifluorfen-methyl-2-amino, TRC
Artikelnummer. 30011987
Skift visning
Mængde:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30011987 500 mg
30006857 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30011987 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA189975500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 58105-66-1
Molekylær formel C15 H11 Cl F3 N O3
Molekylvægt (g/mol) 345.7
Synonym Benzoic acid, 2-amino-5-[2-chloro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]-, methyl ester, 4-Amino-3-carbomethoxy-2'-chloro-4'-trifluoromethyldiphenyl ether
IUPAC navn Methyl 2-amino-5-[2-chlor-4-(trifluoromethyl)phenoxy]benzoat
SMIL COC(=O)c1cc(Oc2ccc(cc2Cl)C(F)(F)F)ccc1N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acifluorfen-methyl-2-amino
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C15H11ClF3NO3/c1-22-14(21)10-7-9(3-4-12(10)20)23-13-5-2-8(6-11(13)16)15(17,18)19/h2-7H,20H2,1H3
Formel vægt 345.038