Få mere at vide
Acifluorfen-methyl-2-amino, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acifluorfen-methyl-2-amino |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H11ClF3NO3/c1-22-14(21)10-7-9(3-4-12(10)20)23-13-5-2-8(6-11(13)16)15(17,18)19/h2-7H,20H2,1H3 |
| Formel vægt | 345.038 |