Få mere at vide
Acifluorfen-2-amino, TRC
Artikelnummer. 30180268
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30180268 100 mg
30179861 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30180268 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA189970100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 74274-36-5
Molekylær formel C14 H9 Cl F3 N O3
Molekylvægt (g/mol) 331.67
Synonym 2-Amino-5-[2-chloro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]benzoic acid, 4-Amino-3-carboxy-2'-chloro-4'-trifluoromethyldiphenyl ether
IUPAC navn 2-amino-5-[2-chloro-4-(trifluoromethyl)phenoxy] benzoesyre
SMIL Nc1ccc(Oc2ccc(cc2Cl)C(F)(F)F)cc1C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acifluorfen-2-amino
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C14H9ClF3NO3/c15-10-5-7(14(16,17)18)1-4-12(10)22-8-2-3-11(19)9(6-8)13(20)21/h1-6H,19H2,(H,20,21)
Formel vægt 331.0223