Få mere at vide
Acid Surrogat Standard, SPEX CertiPrep™
Shop alle SPEX Certiprep produkter
Mængde:
1 mL
5 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
5ml
Beskrivelse
Indeholder
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Organisk standard fremstillet til GC, GC/MS, HPLC, LC/MS og anden analytisk instrumentering
Analyte | CAS No. | Concentration |
---|---|---|
2,4,6-Tribromophenol | 118-79-6 | 2000μg/mL |
2-Chlorophenol-3,4,5,6-d4 | 93951-73-6 | 2000μg/mL |
2-Fluorophenol | 367-12-4 | 2000μg/mL |
Phenol-d6 | 13127-88-3 | 2000μg/mL |
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale | Acid Surrogate Standard |
Emballage | 2mL amber prescored glass ampule |
Koncentration eller sammensætningsnoter | Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity. |
CAS | 118-79-6, 93951-73-6, 367-12-4, 13127-88-3 |
Analyt- eller komponentnavne | 2,4,6-Tribromophenol |
Til brug med (udstyr) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation |
Element | 2,4,6-Tribromophenol |
Opløsningsmiddel eller Matrix | Methanol |
Mængde | 1 mL |
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | 2000μg/mL |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Acid Surrogate Standard, 5 mL
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Akut toksicitet Kategori 4
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H331-Giftig ved indånding.
- H370-Forårsager organskader.
- P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
- P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
- P103-Læs etiketten før brug.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: methanol
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Acid Surrogat Standard, SPEX CertiPrep™ >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion