Få mere at vide
Acid Surrogat Standard, SPEX CertiPrep™
Shop alle SPEX Certiprep produkter
Mængde:
1 ml
5 ml
Pakningsstørrelse:
1ml
5ml
Beskrivelse
Indeholder
Autosampler hætteglas, NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
Organisk standard fremstillet til GC, GC/MS, HPLC, LC/MS og anden analytisk instrumentering
| Analyt | CAS-nr. | Koncentration |
|---|---|---|
| 2,4,6-Tribromophenol | 118-79-6 | 2000 μg/ml |
| 2-chlorphenol-3,4,5,6-d4 | 93951-73-6 | 2000 μg/ml |
| 2-fluorphenol | 367-12-4 | 2000 μg/ml |
| Fenol-d6 | 13127-88-3 | 2000 μg/ml |
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acid Surrogate Standard |
| Emballage | 5 ml ravfarvet forskåren glasampul |
| Koncentration eller sammensætningsnoter | Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity. |
| CAS | 118-79-6, 93951-73-6, 367-12-4, 13127-88-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2,4,6-Tribromophenol |
| Til brug med (udstyr) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation |
| Element | 2,4,6-Tribromophenol |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Methanol |
| Mængde | 5 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | 2000μg/mL |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Acid Surrogate Standard, 5 mL
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Akut toksicitet Kategori 4
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H331-Giftig ved indånding.
- H370-Forårsager organskader.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: methanol
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug