Få mere at vide
Syrerød 114 (teknisk kvalitet), TRC
Artikelnummer. 30132987
Skift visning
Mængde:
500 mg
1 g
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30132987 2.5 g 2.5g
30040840 500 mg -
17907829 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30132987 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA7952632.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6459-94-5
Molekylær formel C37 H28 N4 O10 S3 . 2 Na
Molekylvægt (g/mol) 830.81
Synonym 1,3-Naphthalenedisulfonic acid, 8-[[3,3'-dimethyl-4'-[[4-[[(4-methylphenyl)sulfonyl]oxy]phenyl]azo][1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-7-hydroxy-, disodium salt (9CI), C.I. Acid Red 114 (7CI), C.I. Acid Red 114, disodium salt (8CI), Acid Leather Red BG, Acid Milling Red BS, Acid Milling Red RS, Acid Red 114, Acid Red F-RS, Acid Red P-RS, Acid Red RS, Amacid Milling Red PRS, Anadurm Red M-R, Apollo Nylon Fast Red R, Atul Acid Milling Red RS, Benzyl Fast Red BG, Benzyl Red BR, Best Acid Milling Red RS, C.I. 23635, Colomill Red RS, Concorde Acid Red M-RS, Concorde Leather Red RSN, Covalene Red RS, Covalene Scarlet RS, Covanyl Scarlet RS, Daedo Acid Red RS, Dinacid Milling Red RG, Dycosweak Acid RS, Eniacid Fast Red R, Erionyl Red RS, Erionyl Red RS 125, Everacid Milling Red RS, Everlan Red RS, Fabracid Red M-RS, Fenafor Red PB, Folan Red B, Indacid Milling Red RS, Kayanol Milling Red RS, Kayanol Milling Red RS 125, Kenamide Red K 2R, Kenanthrol Red R, Leather Fast Red B, Lerui Acid Red F-RS, Levanol Red GG, Midlon Red PRS, Milling Fast Red B, Milling Fast Red R, Milling Red B, Milling Red BB, Milling Red SWB, Monacid Red RS, Multicuer Red R, Navimill Red RS, Navitan Red RS, Pacid Red RS, Polar Red RS, Ratna Acid Red RS, Rifa Acid Fast Red RS, Rifa Leather Red R, Sandolan Red N-RS, Sandolan Red N-RSI, Sandolan Red RSNI, Sella Fast Red RS, Simacid Red 24900, Sulphonol Red R, Suminol Milling Red RS, Suminol Milling Red RS 125, Supranol Fast Red 3G, Supranol Fast Red GG, Supranol Red PBX-CF, Supranol Red R, Telon Fast Red GG, Tertracid Milling Red B, Triacid Fast Red RS, Vondamol Fast Red RS
IUPAC navn disodium; 7-hydroxy-8-[(E)-[2-methyl-4-[3-methyl-4-[(E)-[4-(4-methylphenyl)sulfonyloxyphenyl]diazenyl]phenyl]phenyl]diazenyl]nafttalen-1,3-disulfonat
SMIL [Na+].[Na+].Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Oc2ccc(cc2)N=Nc3ccc(cc3C)c4ccc(N=Nc5c(O)ccc6cc(cc(c56)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])c(C)c4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acid Red 114
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C37H30N4O10S3.2Na/c1-22-4-13-30(14-5-22)54(49,50)51-29-11-9-28(10-12-29)38-39-32-15-6-25(18-23(32)2)26-7-16-33(24(3)19-26)40-41-37-34(42)17-8-27-20-31(52(43,44)45)21-35(36(27)37)53(46,47)48;;/h4-21,42H,1-3H3,(H,43,44,45)(H,46,47,48);;/q;2*+1/p-2
Formel vægt 830.0763