Få mere at vide
Sur fuchsinnatriumsalt, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11425611 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
50 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11425611 100 g
11405611 25 g
11415611 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11425611 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215819780
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Syrefuchsin er et af de farvestoffer, der bruges i Massons Trichome-farvning, hvor det bruges til at skelne muskler fra kollagen
Chemical Identifiers
CAS 3244-88-0
Molekylær formel C20H19N3Na2O9S3
Molekylvægt (g/mol) 587.544
InChI nøgle VCEFFPMSOGDMJX-UHFFFAOYSA-N
Synonym acid fuchsin, acidal fuchsine, acid fuchsine, acidal magenta, fuchsine acid, fuchsin acid, p-fuchsine acid, acid fuchsine n, acid fuchsine o, acid fuchsine s
PubChem CID 131852436
IUPAC navn 3-[bis(4-amino-3-sulfophenyl)methyliden]-6-imino-5-methylcyclohexa-1,4-dien-1-sulfonsyre;natrium
SMIL CC1=CC(=C(C2=CC(=C(C=C2)N)S(=O)(=O)O)C3=CC(=C(C=C3)N)S(=O)(=O)O)C=C(C1=N)S(=O)(=O)O.[Na].[Na]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Acid fuchsin sodium salt
Farve Sort-Blå til Sort-Grøn
Mængde 100 g
Formel vægt 585.5
Damptryk 0
Fysisk form Pulver