Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Syre Fuchsin natriumsalt
Artikelnummer. 11475856
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11475856 500 g 500g
11455856 25 g 25g
11465856 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11475856 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. B22222.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 3244-88-0 | C20H19N3Na2O9S3 | 587,544 g/mol
Acid Fuchsin natriumsalt bruges som en pH-indikator. Det er et af de farvestoffer, der bruges i Masson's Trichome Stain, hvor det bruges til at skelne muskler fra kollagen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Acid Fuchsin natriumsalt bruges som en pH-indikator. Det er et af de farvestoffer, der bruges i Masson's Trichome Stain, hvor det bruges til at skelne muskler fra kollagen.
Opløselighed
Opløseligt i vand (1 mg/ml).
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukkede beholdere. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3244-88-0
Molekylær formel C20H19N3Na2O9S3
Molekylvægt (g/mol) 587.544
MDL nummer MFCD00013286
InChI nøgle VCEFFPMSOGDMJX-UHFFFAOYSA-N
Synonym acid fuchsin, acidal fuchsine, acid fuchsine, acidal magenta, fuchsine acid, fuchsin acid, p-fuchsine acid, acid fuchsine n, acid fuchsine o, acid fuchsine s
PubChem CID 131852436
IUPAC navn 3-[bis(4-amino-3-sulfophenyl)methyliden]-6-imino-5-methylcyclohexa-1,4-dien-1-sulfonsyre;natrium
SMIL CC1=CC(=C(C2=CC(=C(C=C2)N)S(=O)(=O)O)C3=CC(=C(C=C3)N)S(=O)(=O)O)C=C(C1=N)S(=O)(=O)O.[Na].[Na]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acid Fuchsin sodium salt
Mængde 500 g
Beilstein 4111656
Merck Index 14,107
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (1 mg/ml).
Formel vægt 585.53