Få mere at vide
Acetylsalicylsyre, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10640754 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10640754 50 g Plastflaske 50g
10032160 500 g Plastflaske 500g
10318893 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10640754 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 158180500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-09-2026
Acetylsalicylsyre, aspirin, CAS# 50-78-2, er et ikke-steroidt antiinflammatorisk middel, der bruges i vid udstrækning som et smertestillende og febernedsættende middel.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
• Acetylsalicylsyre er en almindelig ikke-steroid antiinflammatorisk (NSAID) og
• Acetylsalicylsyre virker ved at hæmme cyclooxygenaser, reducere prostaglandinproduktion og frigivelse af pyrogener
Ansøgninger
• Acetylsalicylsyre er nyttig til forskning i feber, postoperative smerter, blodpropper og betændelse
• Acetylsalicylsyre kan også bruges i undersøgelsen af kræftforebyggelse
• Kun beregnet til forskningsbrug
Litteraturhenvisninger
Levine, GN; Bates, ER; Bittl, JA; Brindis, RG; Fihn, SD; Fleisher, LA; Granger, CB; Lange RA; Mack, MJ; Mauri, L.; Mehran, R.; Mukherjee, D.; Newby, LK; O'Gara, PT; Sabatine, MS; Smith, PK; Smith, SC Jr. 2016, ACC/AHA-retningslinje fokuseret opdatering om varigheden af dobbelt trombocythæmmende terapi hos patienter med koronararteriesygdom: En rapport fra American College of Cardiology/American Heart Association Task Force om retningslinjer for klinisk praksis. J Am Coll Cardiol. 2016, 68(10), 1082-115.
Hoffman, MK; Goudar, SS; Kodkany, BS; Metgud, M.; Somannavar, M.; Okitawutshu, J.; Lokangaka, A.; Tshefu, A.; Bose CL; Mwapule, A.; Mwenechanya, M.; Chomba, E.; Carlo, WA; Chicuy, J.; Figueroa, L.; Garces, A.; Krebs, NF; Jessani, S.; Zehra F.; Saleem, S.; Goldenberg, RL; Kurhe, K.; Das, P.; Patel, A.; Hibberd, PL; Achieng, E.; Nyongesa, P.; Esamai, F.; Liechty, EA; Goco, N.; Hemingway-Foday, J.; Moore, J.; Nolen, TL; McClure, EM; Koso-Thomas, M.; Miodovnik, M.; Sølv, R.; Derman, RJ ASPIRIN Studiegruppe. Lavdosis aspirin til forebyggelse af præterm fødsel hos kvinder med en enkelt graviditet (ASPIRIN): et randomiseret, dobbeltblindt, placebokontrolleret forsøg. Lancet. 2020, 25, 395(10220), 285-293.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50-78-2
Molekylær formel C9H8O4
Molekylvægt (g/mol) 180.16
MDL nummer MFCD00002430
InChI nøgle BSYNRYMUTXBXSQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym aspirin, acetylsalicylic acid, 2-acetoxybenzoic acid, 2-acetyloxy benzoic acid, acetylsalicylate, o-acetylsalicylic acid, o-acetoxybenzoic acid, acylpyrin, polopiryna, easprin
PubChem CID 2244
ChEBI CHEBI:15365
IUPAC navn 2-acetyloxybenzoesyre
SMIL CC(=O)OC1=CC=CC=C1C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetylsalicylic acid
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 136,0 °C til 140,0 °C
Farve Hvid
Tæthed 1.3500g/mL
Flammepunkt 250 °C
Tab ved tørring 0,5% maks. (1 g) (støvsuger)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Plastflaske
Lineær formel 2-(CH3CO2)C6H4CO2H
Mængde 50 g
Beilstein 10, 67
Merck Index 15, 841
Specifik vægtfylde 1.35
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 3,3 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: 1g i 5 ml alkohol, 17 ml kloroform og 10-15 ml ether, let opløseligt i vandfri ether, nedbrydes i kogende vand og alkali
Formel vægt 180.16
Procent renhed 99%
Fysisk form Granulært pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetylsalicylic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.