Få mere at vide
Acetylsalicylsyre, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
• Acetylsalicylsyre er en almindelig ikke-steroid antiinflammatorisk (NSAID) og
• Acetylsalicylsyre virker ved at hæmme cyclooxygenaser, reducere prostaglandinproduktion og frigivelse af pyrogener
Ansøgninger
• Acetylsalicylsyre er nyttig til forskning i feber, postoperative smerter, blodpropper og betændelse
• Acetylsalicylsyre kan også bruges i undersøgelsen af kræftforebyggelse
• Kun beregnet til forskningsbrug
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetylsalicylic acid |
| CAS min % | 98.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 136.0°C to 140.0°C |
| Farve | Hvid |
| Tæthed | 1.3500g/mL |
| Flammepunkt | 250°C |
| Tab ved tørring | 0.5% max. (1 g) (vacuum) |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Acetylsalicylic acid
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .