Få mere at vide
(Acetylmethylene)triphenylphosphorane, 99%
Artikelnummer. 11450243
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11450243 10 g 10g
11460243 50 g 50g
11470243 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11450243 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11410.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1439-36-7 | C21H19OP | 318.36 g/mol
(Acetylmethylen)triphenylphosphoran bruges som Wittig-reagens i syntetisk kemi, især til syntese af funktionaliserede pyrrolidiner og cyclobutanoner. Det spiller som en vital rolle i asymmetrisk allylborering for enantioselektiv syntese af (+)-awajanomycin. Det anvendes også som en reaktant i fremstillingen af 1,2-dioxaner med antitrypanosomal aktivitet. Yderligere anvendes det til fremstilling af paddepyrrolizidinalkaloider gennem allyliske amineringer og siliciumholdige acykliske dienonmoskuslugtstoffer. Ud over dette er det involveret i Domino Suzuki/Heck-koblingsreaktioner for at fremstille fluorenylidener.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(Acetylmethylen)triphenylphosphoran bruges som Wittig-reagens i syntetisk kemi, især til syntese af funktionaliserede pyrrolidiner og cyclobutanoner. Det spiller som en vital rolle i asymmetrisk allylborering for enantioselektiv syntese af (+)-awajanomycin. Det anvendes også som en reaktant i fremstillingen af 1,2-dioxaner med antitrypanosomal aktivitet. Yderligere anvendes det til fremstilling af paddepyrrolizidinalkaloider gennem allyliske amineringer og siliciumholdige acykliske dienonmoskuslugtstoffer. Ud over dette er det involveret i Domino Suzuki/Heck-koblingsreaktioner for at fremstille fluorenylidener.
Opløselighed
Opløselig i chloroform. Lidt opløseligt i methanol.
Bemærkninger
Luftfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1439-36-7
Molekylær formel C21H19OP
Molekylvægt (g/mol) 318.36
MDL nummer MFCD00008774
InChI nøgle KAANTNXREIRLCT-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetylmethylene triphenylphosphorane, 1-triphenylphosphoranylidene propan-2-one, 1-triphenylphosphoranylidene-2-propanone, 1-triphenylphosphoranylidene acetone, 2-propanone, 1-triphenylphosphoranylidene, acetonylidenetriphenyl phosphorane, acetylmethylene triphenylphosphine, triphenylacetylmethylene phosphorane, 2-propanone, triphenylphosphoranylidene, triphenylphosphoranylidene-2-propanone
PubChem CID 15038
IUPAC navn 1-(triphenyl-$l^{5}-phosphanyliden)propan-2-on
SMIL CC(=O)C=P(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (Acetylmethylene)triphenylphosphorane
Smeltepunkt 204°C to 209°C
Mængde 10 g
Beilstein 750077
Følsomhed Air sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in chloroform. Slightly soluble in methanol.
Formel vægt 318.36
Procent renhed 99%