Få mere at vide
Acetylen-PEG4-carboxyrhodamin 110 konjugat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15456629
Skift visning
Mængde:
5 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
25mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15456629 25 mg 25mg
15446629 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15456629 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J64892.MB
Request Bulk or Custom Format
Et carboxyrhodamin 110-baseret mærkningsreagens
Et carboxyrhodamin 110-baseret mærkningsreagens; reagerer med azider via en kobberkatalyseret klikreaktion. Carboxyrhodamine 110 er en lys og fotostabil grøn fluorescerende etiket, der kan exciteres ved en bølgelængde på 488nm.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1615739-95-1
Molekylær formel C32H33N3O8
MDL nummer MFCD22380741
Synonym Acetylene-Fluor 488; Rhodamine 110-PEG4-alkyne
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetylene-PEG4-carboxyrhodamine 110 conjugate
Farve Rød
Mængde 25 mg
Opløselighedsinformation Soluble in DMSO,DMF,or methanol
Formel vægt 587.63
Fysisk form Fast stof