CAS RN 1615739-95-1
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Acetylen-PEG4-carboxyrhodamin 110 konjugat, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1615739-95-1 Molekylær formel: C32H33N3O8 MDL nummer: MFCD22380741 Synonym: Acetylene-Fluor 488; Rhodamine 110-PEG4-alkyne