missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Acetylen-PEG4-carboxyrhodamin 110 konjugat, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 15446629
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
25mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15446629 5 mg 5mg
15456629 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15446629 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J64892.#0
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Et carboxyrhodamin 110-baseret mærkningsreagens

Et carboxyrhodamin 110-baseret mærkningsreagens; reagerer med azider via en kobberkatalyseret klikreaktion. Carboxyrhodamine 110 er en lys og fotostabil grøn fluorescerende etiket, der kan exciteres ved en bølgelængde på 488nm.

Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1615739-95-1
Molekylær formel C32H33N3O8
MDL nummer MFCD22380741
Synonym Acetylene-Fluor 488; Rhodamine 110-PEG4-alkyne

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Acetylene-PEG4-carboxyrhodamine 110 conjugate
Farve Rød
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation Soluble in DMSO,DMF,or methanol
Formel vægt 587.63
Fysisk form Fast stof

RUO– Kun brug til forskning

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.