Få mere at vide
Acetylacetone, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | −23°C (Lit.) |
| Tæthed | 0.975 g/mL at 25°C |
| Kogepunkt | 140.4°C |
| MDL nummer | MFCD00008787 |
| Mængde | 1 L |
| Synonym | ACAC, 2,4-Pentanedione, 2,4-Pentanedione |