Få mere at vide
Acetylacetonatobis(ethylen)rhodium(I), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10354162 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10354162 100 mg Glasflaske 100mg
1 options
Artikelnummer. 10354162 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 363381000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
CAS: 12082-47-2 | C9H15O2Rh | 258.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetylacetonatobis(ethylene)rhodium(I)
CAS 12082-47-2
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 141,0 °C
Farve Orange
Elementær analyse 98,5% min.
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C9H15O2Rh
MDL nummer MFCD00015354
Mængde 100 mg
Synonym acetylacetonatobis ethylene rhodium i, bis ethylene 2,4-pentanedionato rhodium i, acetylacetonatobis ethylene rhodium, ethylene; z-4-oxopent-2-en-2-olate; rhodium
InChI nøgle FLRBEQQDEGBCJS-FGSKAQBVSA-M
SMIL [Rh+].C=C.C=C.C\C([O-])=C\C(C)=O
IUPAC navn ethen;(Z)-4-oxopent-2-en-2-olat;rhodium
Molekylvægt (g/mol) 258.12
PubChem CID 11630270
Formel vægt 258.13
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetylacetonatobis(ethylene)rhodium(I)
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.