Få mere at vide
Acetylacetaldehyd dimethylacetal, tech. 90%
Beskrivelse
Acetaldehyd-dimethylacetal bruges som smagsstof. Det bruges også til fremstilling af (R)-4,4-dimethoxy-2-butanol, pyrazoler og pyrimidiner. Yderligere anvendes det til fremstilling af N,N-diethyl-[2-(4-fluorphenyl)-5-methylpyrazolo[1,5-a]-pyrimidin-3-yl]acetamid og acetoacetaldehyd.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Acetaldehyd-dimethylacetal bruges som smagsstof. Det bruges også til fremstilling af (R)-4,4-dimethoxy-2-butanol, pyrazoler og pyrimidiner. Yderligere anvendes det til fremstilling af N,N-diethyl-[2-(4-fluorphenyl)-5-methylpyrazolo[1,5-a]-pyrimidin-3-yl]acetamid og acetoacetaldehyd.
Opløselighed
Blandbar med alkohol. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Uforeneligt med syrer og stærke oxidationsmidler
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetylacetaldehyde dimethyl acetal |
| Smeltepunkt | -83 °C |
| Tæthed | 0.996 |
| Kogepunkt | 170 °C til 172 °C |
| Flammepunkt | 57 °C (134 °F) |
| Brydningsindeks | 1.415 |
| Mængde | 250 g |
| FN nummer | UN1224 |
| Beilstein | 1702372 |
| Opløselighedsinformation | Blandet med alkohol. Ublandelig med vand. |
| Vis mere |