Få mere at vide
Acetylacetaldehyd dimethylacetal, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11334619
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
100g
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11334619 100 g 100g
11479942 250 g 250g
11469942 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11334619 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12058.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5436-21-5 | C6H12O3 | 132.16 g/mol
Acetaldehyd-dimethylacetal bruges som smagsstof. Det bruges også til fremstilling af (R)-4,4-dimethoxy-2-butanol, pyrazoler og pyrimidiner. Yderligere anvendes det til fremstilling af N,N-diethyl-[2-(4-fluorphenyl)-5-methylpyrazolo[1,5-a]-pyrimidin-3-yl]acetamid og acetoacetaldehyd.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Acetaldehyd-dimethylacetal bruges som smagsstof. Det bruges også til fremstilling af (R)-4,4-dimethoxy-2-butanol, pyrazoler og pyrimidiner. Yderligere anvendes det til fremstilling af N,N-diethyl-[2-(4-fluorphenyl)-5-methylpyrazolo[1,5-a]-pyrimidin-3-yl]acetamid og acetoacetaldehyd.
Opløselighed
Blandbar med alkohol. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Uforeneligt med syrer og stærke oxidationsmidler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5436-21-5
Molekylær formel C6H12O3
Molekylvægt (g/mol) 132.16
MDL nummer MFCD00008789
InChI nøgle PJCCSZUMZMCWSX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4-dimethoxy-2-butanone, acetylacetaldehyde dimethyl acetal, 2-butanone, 4,4-dimethoxy, 1,1-dimethoxy-3-butanone, acetoacetaldehyde dimethyl acetal, 3-oxobutyraldehyde dimethyl acetal, 4,4-dimethoxybutanone, acetylacetaldehyddimethylacetal, 3-ketobutyraldehyde dimethylacetal, formylacetone dimethyl acetal
PubChem CID 228548
IUPAC navn 4,4-dimethoxybutan-2-on
SMIL COC(CC(C)=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetylacetaldehyde dimethyl acetal
Smeltepunkt -83°C
Tæthed 0.996
Kogepunkt 170°C to 172°C
Flammepunkt 57°C (134°F)
Brydningsindeks 1.415
Mængde 100 g
FN nummer UN1224
Beilstein 1702372
Opløselighedsinformation Miscible with alcohol. Immiscible with water.
Formel vægt 132.16
Procent renhed 90%
Grad Teknisk