Få mere at vide
Acetylacetaldehyd dimethylacetal, 92 %
Artikelnummer. 10462251 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10462251 250 mL Glasflaske 250ml
10475233 1 L Glasflaske 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10462251 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 292332500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 5436-21-5 | C6H12O3 | 132,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5436-21-5
Molekylær formel C6H12O3
Molekylvægt (g/mol) 132.16
MDL nummer MFCD00008789
InChI nøgle PJCCSZUMZMCWSX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4-dimethoxy-2-butanone, acetylacetaldehyde dimethyl acetal, 2-butanone, 4,4-dimethoxy, 1,1-dimethoxy-3-butanone, acetoacetaldehyde dimethyl acetal, 3-oxobutyraldehyde dimethyl acetal, 4,4-dimethoxybutanone, acetylacetaldehyddimethylacetal, 3-ketobutyraldehyde dimethylacetal, formylacetone dimethyl acetal
PubChem CID 228548
IUPAC navn 4,4-dimethoxybutan-2-on
SMIL COC(CC(C)=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetylacetaldehyde dimethyl acetal
Navn note 95%
CAS min % 90.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -82 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.9900g/mL
Kogepunkt 178 °C
Flammepunkt 49 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 90% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3COCH2CH(OCH3)2
Brydningsindeks 1,4140 til 1,416
Mængde 250 mL
Specifik vægtfylde 0.99
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: nedbrydes. Andre opløseligheder: blandet med de mest almindelige organiske opløsningsmidler
Viskositet 1,503 mPa (20 °C)
Formel vægt 132.16
Procent renhed 92%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetylacetaldehyde dimethyl acetal
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.