Få mere at vide
Acetrizoic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16408756
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16408756 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16408756 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1406
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
MedChemExpress Acetrizoic acid is a molecule used as a contrast medium.
Acetrizoic acid is a molecule used as a contrast medium.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetrizoic acid
CAS 85-36-9
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C9H6I3NO3
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 5.6 mg/mL (10.06 mM)
SMIL O=C(O)C1=C(I)C=C(I)C(NC(C)=O)=C1I
Molekylvægt (g/mol) 556.86
Formel vægt 556.86
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid