Få mere at vide
Acetoxyacetone, TRC
Artikelnummer. 17948714
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17948714 10 g
17918054 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17948714 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA13303510G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 592-20-1
Molekylær formel C5H8O3
Molekylvægt (g/mol) 116.12
Synonym Acetoxypropanone, Acetylmethyl Acetate, Acetyloxyacetone, NSC 2298, NSC 7614, O-Acetylacetol, 1-(Acetyloxy)propan-2-one, 1-Acetoxy-2-propanone, 1-Acetoxyacetone, 1-Hydroxy-2-propanone Acetate, 2-Oxopropyl Acetate, Acetic Acid Acetonyl Ester, Acetol Acetate, Acetonyl Acetate;
IUPAC navn 2-oxopropylacetat
SMIL CC(=O)COC(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetoxyacetone
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C5H8O3/c1-4(6)3-8-5(2)7/h3H2,1-2H3
Formel vægt 116.0473