Få mere at vide
Acetovanillone, 98%
Artikelnummer. 10723465 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10723465 500 g Glasflaske 500g
10070540 25 g Glasflaske 25g
10152940 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10723465 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 102425000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 498-02-2 | C9H10O3 | 166.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 498-02-2
Molekylær formel C9H10O3
Molekylvægt (g/mol) 166.18
MDL nummer MFCD00008747
InChI nøgle DFYRUELUNQRZTB-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetovanillone, apocynin, 4'-hydroxy-3'-methoxyacetophenone, 1-4-hydroxy-3-methoxyphenyl ethanone, acetoguaiacone, acetoguaiacon, apocynine, 4-acetyl-2-methoxyphenol, acetovanilone, acetovanyllon
PubChem CID 2214
ChEBI CHEBI:2781
IUPAC navn 1-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)ethanon
SMIL COC1=CC(=CC=C1O)C(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetovanillone
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 112.0°C to 116.0°C
Farve Gul til Brun
Kogepunkt 295.0°C to 300.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel HOC6H3(OCH3)COCH3
Mængde 500 g
Beilstein 08, 272
Merck Index 15, 728
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: soluble in ethanol,acetone,benzene,very soluble in diethyl ether,chloroform,practically insoluble in petroleum ether
Formel vægt 166.18
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver