Få mere at vide
Acetovanillon, 98%
Artikelnummer. 10152940 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Unit Size:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Emballage Unit Size
10152940 100 g Glasflaske 100g
10070540 25 g Glasflaske 25g
10723465 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10152940 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 102421000
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 498-02-2 | C9H10O3 | 166,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 498-02-2
Molekylær formel C9H10O3
Molekylvægt (g/mol) 166.18
MDL nummer MFCD00008747
InChI nøgle DFYRUELUNQRZTB-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetovanillone, apocynin, 4'-hydroxy-3'-methoxyacetophenone, 1-4-hydroxy-3-methoxyphenyl ethanone, acetoguaiacone, acetoguaiacon, apocynine, 4-acetyl-2-methoxyphenol, acetovanilone, acetovanyllon
PubChem CID 2214
ChEBI CHEBI:2781
IUPAC navn 1-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)ethanon
SMIL COC1=CC(=CC=C1O)C(C)=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Acetovanillone
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 112,0 °C til 116,0 °C
Farve Gul til Brun
Kogepunkt 295,0 °C til 300,0 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel HOC6H3(OCH3)COCH3
Mængde 100 g
Beilstein 08, 272
Merck Index 15, 728
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig i varmt vand. Andre opløseligheder: opløselig i ethanol, acetone, benzen, meget opløselig i diethylether, kloroform, praktisk talt uopløselig i petroleumsether
Formel vægt 166.18
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver
Show More Show Less
RUO– Kun brug til forskning
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.