Få mere at vide
Acetophenon, TRC
Artikelnummer. 30136824
Skift visning
Mængde:
1 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136824 25 g
17984235 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30136824 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA16401525G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98-86-2
Molekylær formel C8 H8 O
Molekylvægt (g/mol) 120.15
Synonym Acetophenone (8CI), 1-Phenylethanone, 1-Feniletanone, 1-Phenyl-1-ethanone, Acetophenon, Acetylbenzene, Benzoylmethane, Hypnon, Hypnone, Methyl phenyl ketone, NSC 7635, NSC 98542, Phenyl methyl ketone
IUPAC navn 1-phenylethanon
SMIL CC(=O)c1ccccc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetophenone
Renhedsgrad noter GC
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C8H8O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3
Formel vægt 120.0575
Procent renhed >95%