missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Acetophenone, Sigma-Aldrich™

Artikelnummer. 15878140
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mL
1 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15878140 1 L
15868140 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15878140 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8000281000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

For synthesis

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 98-86-2
Grad Research
Molekylvægt (g/mol) 120.15

Tekniske data

Tæthed 1.03 g/cm3 at 20°C
MDL nummer MFCD00008724
Mængde 1 L
Synonym Acetophenone, Methyl phenyl ketone, 1-Phenylethanone, Phenylethanone, ACP, Acetophenone
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.