Få mere at vide
Acetophenone, 99%
Artikelnummer. p-7020686
Mængde:
10,000 mL
2500 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
10000ml
2500ml
500ml
Artikelnummer. 15463057
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A12727.AP
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 98-86-2 | C8H8O | 120.151 g/mol
Acetophenon bruges som råmateriale i syntesen af aktive farmaceutiske ingredienser såsom dextropropoxyphen og phenylpropanolamin. Det anvendes i organisk syntese og som polymerisationskatalysator for olefiner. Det er involveret i fremstillingen af styren, 1-phenylethanol. Det bruges også som en aktiv komponent i belægninger og blæk. Det reagerer med formaldehyd for at fremstille harpikser. Ydermere bruges det i tekstilbelægninger, i parfumer til appelsinblomstlugt. Udover dette bruges det som opløsningsmiddel i plast, klæbemidler og smagsstof i fødevarer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Acetophenon bruges som råmateriale i syntesen af aktive farmaceutiske ingredienser såsom dextropropoxyphen og phenylpropanolamin. Det anvendes i organisk syntese og som polymerisationskatalysator for olefiner. Det er involveret i fremstillingen af styren, 1-phenylethanol. Det bruges også som en aktiv komponent i belægninger og blæk. Det reagerer med formaldehyd for at fremstille harpikser. Ydermere bruges det i tekstilbelægninger, i parfumer til appelsinblomstlugt. Udover dette bruges det som opløsningsmiddel i plast, klæbemidler og smagsstof i fødevarer.
Opløselighed
Blandbar med vand, chloroform, ethanol, ether, benzen og acetone. Let blandbar med koncentreret svovlsyre.
Noter
Lysfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke baser og stærke reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98-86-2
Molekylær formel C8H8O
Molekylvægt (g/mol) 120.151
MDL nummer MFCD00008724
InChI nøgle KWOLFJPFCHCOCG-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetophenone, methyl phenyl ketone, acetylbenzene, phenyl methyl ketone, ethanone, 1-phenyl, hypnone, benzoyl methide, acetophenon, 1-phenylethan-1-one, acetylbenzol
PubChem CID 7410
ChEBI CHEBI:27632
IUPAC navn 1-phenylethanon
SMIL CC(=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetophenone
Smeltepunkt 19°C to 20°C
Tæthed 1.03
Kogepunkt 201°C to 203°C
Flammepunkt 76°C (169°F)
Lineær formel C6H5COCH3
Brydningsindeks 1.5325
Mængde 500 mL
Merck Index 14,73
Opløselighedsinformation Miscible with water,chloroform,ethanol,ether,benzene and acetone. Slightly miscible with concentrated sulfuric acid.
Formel vægt 120.15
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetophenone, 99%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Acetophenone