Få mere at vide
Acetophenon, 99%
Artikelnummer. 15463057
Skift visning
Mængde:
10,000 mL
2500 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
10000ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15463057 500 mL 500ml
15453057 2500 mL 2500ml
15443057 10,000 mL 10000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15463057 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12727.AP
 Begrænset vare
På lager
CAS: 98-86-2 | C8H8O | 120,151 g/mol
Acetophenon bruges som råmateriale i syntesen af aktive farmaceutiske ingredienser såsom dextropropoxyphen og phenylpropanolamin. Det anvendes i organisk syntese og som polymerisationskatalysator for olefiner. Det er involveret i fremstillingen af styren, 1-phenylethanol. Det bruges også som en aktiv komponent i belægninger og blæk. Det reagerer med formaldehyd for at fremstille harpikser. Ydermere bruges det i tekstilbelægninger, i parfumer til appelsinblomstlugt. Udover dette bruges det som opløsningsmiddel i plast, klæbemidler og smagsstof i fødevarer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Acetophenon bruges som råmateriale i syntesen af aktive farmaceutiske ingredienser såsom dextropropoxyphen og phenylpropanolamin. Det anvendes i organisk syntese og som polymerisationskatalysator for olefiner. Det er involveret i fremstillingen af styren, 1-phenylethanol. Det bruges også som en aktiv komponent i belægninger og blæk. Det reagerer med formaldehyd for at fremstille harpikser. Ydermere bruges det i tekstilbelægninger, i parfumer til appelsinblomstlugt. Udover dette bruges det som opløsningsmiddel i plast, klæbemidler og smagsstof i fødevarer.
Opløselighed
Blandbar med vand, chloroform, ethanol, ether, benzen og acetone. Let blandbar med koncentreret svovlsyre.
Noter
Lysfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke baser og stærke reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98-86-2
Molekylær formel C8H8O
Molekylvægt (g/mol) 120.151
MDL nummer MFCD00008724
InChI nøgle KWOLFJPFCHCOCG-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetophenone, methyl phenyl ketone, acetylbenzene, phenyl methyl ketone, ethanone, 1-phenyl, hypnone, benzoyl methide, acetophenon, 1-phenylethan-1-one, acetylbenzol
PubChem CID 7410
ChEBI CHEBI:27632
IUPAC navn 1-phenylethanon
SMIL CC(=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetophenone
Smeltepunkt 19 °C til 20 °C
Tæthed 1.03
Kogepunkt 201 °C til 203 °C
Flammepunkt 76 °C (169 °F)
Lineær formel C6H5COCH3
Brydningsindeks 1.5325
Mængde 500 mL
Merck Index 14,73
Opløselighedsinformation Blandet med vand, kloroform, ethanol, ether, benzen og acetone. Let blandet med koncentreret svovlsyre.
Formel vægt 120.15
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetophenone, 99%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetophenone