Få mere at vide
Acetophenon, 98%, ren
Artikelnummer. 10080540 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
250ml
5ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10080540 1 L Glasflaske 1 L
10142940 5 mL Glasflaske 5ml
10715361 250 mL Glasflaske 250ml
10326070 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10433825 10 L Plast tromle 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10080540 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 102410010
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 98-86-2 | C8H8O | 120,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98-86-2
MDL nummer MFCD00008724
InChI nøgle KWOLFJPFCHCOCG-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetophenone, methyl phenyl ketone, acetylbenzene, phenyl methyl ketone, ethanone, 1-phenyl, hypnone, benzoyl methide, acetophenon, 1-phenylethan-1-one, acetylbenzol
PubChem CID 7410
ChEBI CHEBI:27632
IUPAC navn 1-phenylethanon
SMIL CC(=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetophenone
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 19,6 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.0280g/mL
Kogepunkt 202,0 °C
Flammepunkt 77 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C8H8O
Lineær formel C6H5COCH3
Brydningsindeks 1,5315 til 1,5340
Mængde 1 L
Beilstein 07, IV, 619
Fieser 04,5
Merck Index 15, 71
Specifik vægtfylde 1.028
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 5,5 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselig i koncentration H2SO4, frit opløselig i alkohol, kloroform, ether og glycerol.
Molekylvægt (g/mol) 120.15
Viskositet 1,8 mPa (20 °C)
Formel vægt 120.15
Procent renhed 98%
Grad Ren
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetophenone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.