Få mere at vide
Acetonyltriphenylphosphoniumbromid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11420577
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11420577 5 g 5g
11430577 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11420577 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22434.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2236-01-3 | C21H20BrOP | 399.27 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2236-01-3
Molekylær formel C21H20BrOP
Molekylvægt (g/mol) 399.27
MDL nummer MFCD00051863
InChI nøgle KZBWHCFTAAHIJJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym acetonyltriphenylphosphonium bromide, acetonyl triphenylphosphonium bromide, 2-oxopropyl triphenylphosphanium bromide, phosphonium, 2-oxopropyl triphenyl-, bromide, acetonyltriphenylphosphoniumbromide, acmc-1cmpe, 2-oxopropyl-triphenylphosphonium bromide, 2-oxopropyl triphenylphosphonium bromide, 2-oxopropyl triphenyl phosphanium bromide, phosphonium, 2-oxopropyl triphenyl-,bromide 1:1
PubChem CID 638158
IUPAC navn 2-oxopropyl(triphenyl)phosphanium;bromid
SMIL [Br-].CC(=O)C[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetonyltriphenylphosphonium bromide
Smeltepunkt 226°C to 227°C
Mængde 5 g
Beilstein 3802148
Følsomhed Hygroscopic
Formel vægt 399.27
Procent renhed ≥98%