Få mere at vide
Acetonitril, til HPLC, Fisher Chemical™
C2H3N, CAS-nummer-75-05-8, 2,5L, 81 grader.C, CHEBI:38472, farveløs, 41,05g/mol, WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N, acetonitril, -46 grader.C, 1878, 3,41 d. glas, 3,41 d. CC#N, 1,42, 97 mbar ved 20 grader C, 0,36 cp ved 20 grader C
907.31 DKK - 2746.31 DKK
Produkter 3
Produktkode Brand dimQuantity Packaging Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand dimQuantity Packaging Pris Antal & tilgængelighed  
10754361
SDS Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Fisher Chemical
A/0626/15
907.31 DKK
1 L
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
 Begrænset vare
11473493
Dokumentvisning
Fisher Chemical
A/0626/17X
2522.21 DKK
2.5 L
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
 Begrænset vare
10181460
SDS Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Fisher Chemical
A/0626/21
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
3105.30 DKK
2746.31 DKK / 5 L
Spare 358.99 DKK
11% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Beskrivelse
C2H3N, CAS-nummer-75-05-8, 2,5L, 81 grader.C, CHEBI:38472, farveløs, 41,05g/mol, WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N, acetonitril, -46 grader.C, 1878, 3,41 d. glas, 3,41 d. CC#N, 1,42, 97 mbar ved 20 grader C, 0,36 cp ved 20 grader C
Videoer
Sikkerhed og håndtering
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
  • Acetonitrile
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetonitrile
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater