Få mere at vide
Acetonitril, til HPLC, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10181460 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
5 L
Emballage:
Aluminium dåse
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5 L
5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10181460 5 L Aluminium dåse 5 L
10754361 1 L Ravfarvet glasflaske -
11473493 2.5 L Ravfarvet glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10181460 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. A/0626/21
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3105.30 DKK
    2746.31 DKK / 5 L
    Spare 358.99 DKK
    11% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
C2H3N, CAS-nummer-75-05-8, 2,5L, 81 grader.C, CHEBI:38472, farveløs, 41,05g/mol, WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N, acetonitril, -46 grader.C, 1878, 3,41 d. glas, 3,41 d. CC#N, 1,42, 97 mbar ved 20 grader C, 0,36 cp ved 20 grader C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Smeltepunkt -46 °C
Farve Farveløs
Mængde 5 L
Emballage Aluminium dåse
Damptryk 97 mbar ved 20 °C
Viskositet 0,36 cp ved 20 °C
Kogepunkt 81 °C
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetonitrile
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.