Få mere at vide
Acetone, til HPLC
C3H6O, CAS-nummer-67-64-1, 2,5 L, 56 grader C, Farveløs, 58,08 g/mol, -95 grader C, 8765, ravfarvet glasflaske, flydende, 247 mbar ved 20 grader C, 0,32 mPaS ved 20 grader C
469.47 DKK - 709.48 DKK
Produkter 2
Produktkode Brand dimQuantity Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand dimQuantity Pris Antal & tilgængelighed  
10417440
SDS Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Fisher Chemical
A/0606/15
469.47 DKK
1 L
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
 Begrænset vare
10131560
SDS Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Fisher Chemical
A/0606/17
709.48 DKK
2.5 L
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Beskrivelse
C3H6O, CAS-nummer-67-64-1, 2,5 L, 56 grader C, Farveløs, 58,08 g/mol, -95 grader C, 8765, ravfarvet glasflaske, flydende, 247 mbar ved 20 grader C, 0,32 mPaS ved 20 grader C
Videoer
Sikkerhed og håndtering
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
  • Acetone
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater