Få mere at vide
Acetone, til HPLC
C3H6O, CAS-nummer-67-64-1, 2,5 L, 56 grader C, Farveløs, 58,08 g/mol, -95 grader C, 8765, ravfarvet glasflaske, flydende, 247 mbar ved 20 grader C, 0,32 mPaS ved 20 grader C
Brand:  Fisher Chemical A/0606/15
267.32 DKK valid until 2026-12-18
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "27967" for at få din tilbudspris.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 10417440
  • 469.47 DKK / 1 L
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Tilføj til indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
C3H6O, CAS-nummer-67-64-1, 2,5 L, 56 grader C, Farveløs, 58,08 g/mol, -95 grader C, 8765, ravfarvet glasflaske, flydende, 247 mbar ved 20 grader C, 0,32 mPaS ved 20 grader C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
Sikkerhed og håndtering
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
  • Acetone
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
SDS Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Promo
Expires: 2026-12-18
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Promo Code: 27967
Din næste opdagelse er i horisonten. Få din forskning på rette spor med enestående besparelser på tværs af essentielle workflows.
Applying Promo and Adding