Få mere at vide
Acetone cyanohydrin, 99%, stabilized
Artikelnummer. 11397391 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11397391 25 g Glasflaske 25g
11357391 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11397391 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 102380250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 75-86-5 | C4H7NO | 85.11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-86-5
Molekylær formel C4H7NO
Molekylvægt (g/mol) 85.11
InChI nøgle MWFMGBPGAXYFAR-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetone cyanohydrin, acetone cyanhydrin, 2-methyllactonitrile, 2-hydroxyisobutyronitrile, alpha-hydroxyisobutyronitrile, acetoncyanhydrin, 2-cyano-2-propanol, acetoncianidrina, acetonkyanhydrin, acetoncianhidrinei
PubChem CID 6406
ChEBI CHEBI:15348
IUPAC navn 2-hydroxy-2-methylpropaannitril
SMIL CC(C)(C#N)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetone cyanohydrin
Smeltepunkt -19.0°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.9320g/mL
Kogepunkt 82.0°C (23.0 mmHg)
Flammepunkt 73°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)2C(OH)CN
Brydningsindeks 1.3990 to 1.4010
Mængde 25 g
Beilstein 03,316
Fieser 01,5; 08,409; 11,1
Merck Index 15,66
Specifik vægtfylde 0.932
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble.
Stabilisator Approx. 0.3% H3PO4
Viskositet 4.8 mPa.s (20°C)
Formel vægt 85.11
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske