Artikelnummer. 11357391
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
Mængde
Emballage
unitSize
11357391
5 g
Glasflaske
5g
11397391
25 g
Glasflaske
25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer.
11357391
Leverandør
Thermo Scientific Acros
Leverandørnr.
102380050
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 75-86-5 | C4 H7 NO | 85.11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Kemiske identifikatorer
CAS
75-86-5
Molekylær formel
C4 H7 NO
Molekylvægt (g/mol)
85.11
InChI nøgle
MWFMGBPGAXYFAR-UHFFFAOYSA-N
Synonym
acetone cyanohydrin, acetone cyanhydrin, 2-methyllactonitrile, 2-hydroxyisobutyronitrile, alpha-hydroxyisobutyronitrile, acetoncyanhydrin, 2-cyano-2-propanol, acetoncianidrina, acetonkyanhydrin, acetoncianhidrinei
PubChem CID
6406
ChEBI
CHEBI:15348
IUPAC navn
2-hydroxy-2-methylpropaannitril
SMIL
CC(C)(C#N)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale
Acetone cyanohydrin
Smeltepunkt
-19.0°C
Farve
Farveløs til gul
Tæthed
0.9320g/mL
Kogepunkt
82.0°C (23.0 mmHg)
Flammepunkt
73°C
Infrarødt spektrum
Authentic
Analyseprocentområde
98.5% min. (GC)
Emballage
Glasflaske
Lineær formel
(CH3 )2 C(OH)CN
Brydningsindeks
1.3990 to 1.4010
Mængde
5 g
Beilstein
03,316
Fieser
01,5; 08,409; 11,1
Merck Index
15,66
Specifik vægtfylde
0.932
Opløselighedsinformation
Solubility in water: soluble.
Stabilisator
Approx. 0.3% H3PO4
Viskositet
4.8 mPa.s (20°C)
Formel vægt
85.11
Procent renhed
99%
Fysisk form
Væske
Vis mere
Vis mindre
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores
Privatlivspolitik .
Ser du en mulighed for forbedring?