Få mere at vide
Acetone-1,3-dicarboxylsyre, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11464774
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11464774 250 g 250g
11454774 50 g 50g
11444774 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11464774 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13742.30
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 542-05-2 | C5H6O5 | 146.098 g/mol
Acetone-1,3-dicarboxylsyre bruges som byggesten i organisk kemi. Det bruges også til syntese af hetrocykliske ringe og i Weiss-Cook-reaktionen, som involverer fremstilling af cis-bicyclo[3.3.0]octan-3,7-dion ved at reagere med diacyl (1,2 keton). Dets tilstedeværelse i menneskelig urin bruges som en diagnostisk test for overvækst af skadelig tarmflora såsom Candida albicans.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Acetone-1,3-dicarboxylsyre bruges som byggesten i organisk kemi. Det bruges også til syntese af hetrocykliske ringe og i Weiss-Cook-reaktionen, som involverer fremstilling af cis-bicyclo[3.3.0]octan-3,7-dion ved at reagere med diacyl (1,2 keton). Dets tilstedeværelse i menneskelig urin bruges som en diagnostisk test for overvækst af skadelig tarmflora såsom Candida albicans.
Opløselighed
Opløseligt i vand og alkohol. Lidt opløseligt i ethylacetat og ether. Uopløseligt i chloroform.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke baser og stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 542-05-2
Molekylær formel C5H6O5
Molekylvægt (g/mol) 146.098
MDL nummer MFCD00002711
InChI nøgle OXTNCQMOKLOUAM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-acetonedicarboxylic acid, 3-oxoglutaric acid, acetonedicarboxylic acid, pentanedioic acid, 3-oxo, acetone-1,3-dicarboxylic acid, 3-ketoglutaric acid, unii-ih7p7wo21p, 1,3-acetonedicarboxylic acid; 3-ketoglutaric acid, ih7p7wo21p, acetondicarbonsaure
PubChem CID 68328
IUPAC navn 3-oxopentandisyre
SMIL C(C(=O)CC(=O)O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetone-1,3-dicarboxylic acid
Smeltepunkt ∼132°C (decomposition)
Mængde 250 g
Beilstein 1447081
Følsomhed Hygroscopic
Merck Index 14,68
Opløselighedsinformation Soluble in water and alcohol. Slightly soluble in ethyl acetate and ether. Insoluble in chloroform.
Formel vægt 146.1
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetone-1,3-dicarboxylic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetone-1,3-dicarboxylic acid