Få mere at vide
Acetoin, 96%, dimer
Artikelnummer. 10196840 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10196840 100 g Glasflaske 100g
10435081 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10196840 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 411951000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 23147-57-1 | C8H16O4 | 176,21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 23147-57-1
Molekylær formel C8H16O4
Molekylvægt (g/mol) 176.21
MDL nummer MFCD00038696
InChI nøgle DFMGATPNJMFDCR-UHFFFAOYNA-N
Synonym acetoin, 3-hydroxy-2-butanone, acetyl methyl carbinol, dimethylketol, 2-butanone, 3-hydroxy, acetylmethylcarbinol, 2,3-butanolone, 2-hydroxy-3-butanone, 1-hydroxyethyl methyl ketone, methanol, acetylmethyl
PubChem CID 179
ChEBI CHEBI:15688
IUPAC navn 3-hydroxybutan-2-on
SMIL CC1OC(C)(O)C(C)OC1(C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetoin
Navn note pract., 93%
CAS min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 15.0°C
Farve Grøn-gul til gul eller hvid til gul
Tæthed 1.0000g/mL
Kogepunkt 148.0°C
Flammepunkt 50°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3COCH(OH)CH3
Brydningsindeks 1.4171
Mængde 100 g
Beilstein 01, 827
Merck Index 15, 63
Specifik vægtfylde 1
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,propylene glycol,insoluble in vegetable oil
Formel vægt 88.11
Procent renhed 96%
Fysisk form Liquid (Monomer) or Powder or Crystals (Dimer)
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetoin
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.