Få mere at vide
Acetoin (~90%), TRC
Artikelnummer. 30005391
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30005391 50 g
30011040 5 g
30006026 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30005391 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA16377850G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 513-86-0
Molekylær formel C4H8O2
Molekylvægt (g/mol) 88.11
Synonym 2-Butanone, 3-hydroxy-, 3-Hydroxy-2-butanone, (±)-3-Hydroxybutan-2-one, (±)-Acetoin, 1-Hydroxyethyl methyl ketone, 2,3-Butanolone, 2-Hydroxy-3-butanone, 3-Hydroxybutanone, 3-Hydroxyl-2-butanone, 3-Oxo-2-butanol, Acetoin, Acetoine, Acetyl methyl carbinol, DL-Acetoin, Dimethylketol, Methanol, acetylmethyl-, NSC 7609, γ-Hydroxy-β-oxobutane
IUPAC navn 3-hydroxybutan-2-one
SMIL CC(O)C(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetoin
Mængde 50 g
InChI formel InChI=1S/C4H8O2/c1-3(5)4(2)6/h3,5H,1-2H3
Formel vægt 88.0524