Få mere at vide
Acetohexamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetohexamide |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H20N2O4S/c1-11(18)12-7-9-14(10-8-12)22(20,21)17-15(19)16-13-5-3-2-4-6-13/h7-10,13H,2-6H2,1H3,(H2,16,17,19) |
| Formel vægt | 324.1144 |
| Procent renhed | >95% |