missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Acetohexamide, TRC

Artikelnummer. 30180278
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30180278 1 g
30180002 100 mg
30180419 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30180278 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA1626501G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 968-81-0
Molekylær formel C15 H20 N2 O4 S
Molekylvægt (g/mol) 324.4
Synonym Benzenesulfonamide, 4-acetyl-N-[(cyclohexylamino)carbonyl]-Urea, 1-[(p-acetylphenyl)sulfonyl]-3-cyclohexyl- (6CI,8CI), 1-(p-Acetylbenzenesulfonyl)-3-cyclohexylurea, 1-[(p-Acetylphenyl)sulfonyl]-3-cyclohexylurea, Acetohexamid, Acetohexamide, Dimelin, Dimelin (antidiabetic), Dimelor, Dymelor, Gamadiabet, Hypoglicil, Metaglucina, Minoral, N-(p-Acetylphenylsulfonyl)-N'-cyclohexylurea, Ordimel, Tsiklamid, U 14812
IUPAC navn 1-(4-acetylphenyl)sulfonyl-3-cyclohexylurea
SMIL CC(=O)c1ccc(cc1)S(=O)(=O)NC(=O)NC2CCCCC2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Acetohexamide
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C15H20N2O4S/c1-11(18)12-7-9-14(10-8-12)22(20,21)17-15(19)16-13-5-3-2-4-6-13/h7-10,13H,2-6H2,1H3,(H2,16,17,19)
Formel vægt 324.1144
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.