Få mere at vide
Acetohexamide, MedChemExpress
Artikelnummer. 16492216
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16492216 500 mg 500mg
16468476 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16492216 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0881
MedChemExpress Acetohexamide is a first-generation sulfonylurea medication used to treat diabetes mellitus type 2; stimulate the pancreas to secrete insulin.
Acetohexamide is a first-generation sulfonylurea medication used to treat diabetes mellitus type 2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetohexamide
CAS 968-81-0
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C15H20N2O4S
Mængde 500 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 25 mg/mL (77.07 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=S(C1=CC=C(C(C)=O)C=C1)(NC(NC2CCCCC2)=O)=O
Molekylvægt (g/mol) 324.4
Formel vægt 324.4
Procent renhed 99.39%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death