Få mere at vide
Acetoacetamid, 97%
Artikelnummer. 11915531 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11915531 500 g Glasflaske 500g
11398141 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11915531 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 442545000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
CAS: 5977-14-0 | C4H7NO2 | 101,105 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5977-14-0
InChI nøgle GCPWJFKTWGFEHH-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetoacetamide, acetylacetamide, acetoacetic acid amide, butanamide, 3-oxo, 3-oxobutanamid, unii-6o9u7cfy0t, 6o9u7cfy0t, 3-oxobutyramide, acmc-20alv9
PubChem CID 80077
ChEBI CHEBI:28515
IUPAC navn 3-oxobutanamid
SMIL CC(=O)CC(=O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetoacetamide
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -53,0 °C til +56,0 °C
Farve Hvid til gul
Flammepunkt 113 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C4H7NO2
Lineær formel CH3C(O)CH2C(O)NH2
Mængde 500 g
Molekylvægt (g/mol) 101.105
Formel vægt 101.11
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver