Få mere at vide
Acetic-2,2,2-d3 Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetic-2,2,2-d3 Acid |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)/i1D3 |
| Formel vægt | 63.04 |